07-2130
Anti-Ubiquitin Antibody
from rabbit
Szinonimák:
Polyubiquitin-C, Ubiquitin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rat, human, mouse
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... UBC(7316)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Signaling
General Post-translation Modification
Minőség
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg of this antibody detected Ubiquitin on 5 µL of serum starved HeLa cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Serum starved HeLa cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1