Fontos dokumentumok
TP0200
Total Protein Kit, Micro-Lowry, Onishi & Barr Modification
sufficient for ~50 manual assays
Szinonimák:
Total Protein Assay Kit
Méret kiválasztása
72 300,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
72 300,00 Ft
Javasolt termékek
leírás
wavelength 500-750nm
Minőségi szint
használat
sufficient for ~50 manual assays
fehérjekimutatási szint mérési tartománya
0-1 mg/mL
parameter
18-26 °C temperature
200 μL sample volume
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- in the dialyzates/extracts of gliadins[1]
- in the extracts of flour (Avena sativa and Triticum durum) and seeds (Chenopodium quinoa, Salvia hispanica L.)[2]
- in the stored samples of rat liver microsomal fractions[3]
Elv
Kit Components Also Available Separately
- B3934Biuret reagent, protein detection level 150-1,000 μg/mL 110 mLBiztonsági adatlap
- Folin & Ciocalteu’s phenol reagent 5 mL
szükséges, de nincs biztosítva
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)