P5369
Protein Standard
analytical standard, 200 mg/mL (BSA)
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
tartalmaz
0.1% sodium azide as preservative
analit kémiai osztály(ok)
amino acids, peptides, proteins
koncentráció
200 mg/mL (BSA)
technika/technikák
gel permeation chromatography (GPC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
- Preparation of calibration curves in the protein assay ofsix edible fishes commonly consumed in the United Arab Emirates using FolinPhenol reagent
- Determinationof protein concentration in the study of structural and functional characterizationof an industrially produced endo-1,4-β-xylanase (ENDO-I) using differentchromatographic techniques combined with mass spectrometric detection
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)