TP0100
Total Protein Kit, Micro
Szinonimák:
Bradford
About This Item
Javasolt termékek
leírás
wavelength 595 nm
total test time 2 min
working reagent stability 18-26°C for 2 weeks
dynamic range 50 mg/dL 0.5 g/L
Minőségi szint
parameter
18-26 °C temperature
50 μL sample volume
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- total protein in the bacterial homogenate by Bradford method
- total protein content by the Bradford microassay from the tissue extracts
- serum total protein
- soluble protein content by the Bradford method from leaves
Biokémiai/fiziológiai hatások
Alkalmasság
Elv
Tesztelési mód
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Lobbanási pont (F)
132.8 °F
Lobbanási pont (C)
56 °C