Fontos dokumentumok
T9576
Picropodophyllotoxin
≥96% (HPLC), powder
Szinonimák:
(5R,5aS,8aR,9R)-9-Hydroxy-5,8,8a,9-tetrahydro-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)furo[3′,4′:6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, NSC 36407, PPP, Picropodophyllin
Teszt
≥96% (HPLC)
form
powder
szín
white
oldhatóság
DMSO: >5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1cc(cc(OC)c1OC)[C@H]2C3C(COC3=O)[C@@H](O)c4cc5OCOc5cc24
InChI
1S/C22H22O8/c1-25-16-4-10(5-17(26-2)21(16)27-3)18-11-6-14-15(30-9-29-14)7-12(11)20(23)13-8-28-22(24)19(13)18/h4-7,13,18-20,23H,8-9H2,1-3H3/t13-,18+,19+,20-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YJGVMLPVUAXIQN-HAEOHBJNSA-N
Géninformáció
human ... IGF1R(3480)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Minőség
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Cikkek
We offers many products related to InsR for your research needs.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology