407247
IGF-1R Inhibitor, PPP
The IGF-1R Inhibitor, PPP, also referenced under CAS 477-47-4, controls the biological activity of IGF-1R. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Szinonimák:
IGF-1R Inhibitor, PPP, Insulin-like Growth Factor-1 Receptor Inhibitor, Picropodophyllin
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O1COc2c1cc3c(c2)[C@H]([C@H]5[C@@H]([C@H]3O)COC5=O)c4cc(c(c(c4)OC)OC)OC
InChI
1S/C22H22O8/c1-25-16-4-10(5-17(26-2)21(16)27-3)18-11-6-14-15(30-9-29-14)7-12(11)20(23)13-8-28-22(24)19(13)18/h4-7,13,18-20,23H,8-9H2,1-3H3/t13-,18+,19+,20-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YJGVMLPVUAXIQN-HAEOHBJNSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
IGF-1R both in vitro and in vivo
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Vasilcanu, D., et al. 2004. Oncogene23, 7854.
Girnita, A., et al. 2004. Cancer Res.64, 236.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3