SML0995
GSK1838705A
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-[[2-[[1-[(Dimethylamino)ethanoyl]-5-(methyloxy)-2,3-dihydro-1H-indol-6-yl]amino]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl]amino]-6-fluoro-N-methylbenzamide, 2-[[2-[[1-[2-(Dimethylamino)acetyl]-2,3-dihydro-5-methoxy-1H-indol-6-yl]amino]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl]amino]-6-fluoro-N-methyl-benzamide
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to light brown
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Fc1c(c(ccc1)Nc2nc(nc5[nH]ccc52)Nc3cc4c(cc3OC)CCN4C(=O)CN(C)C)C(=O)NC
InChI
1S/C27H29FN8O3/c1-29-26(38)23-17(28)6-5-7-18(23)31-25-16-8-10-30-24(16)33-27(34-25)32-19-13-20-15(12-21(19)39-4)9-11-36(20)22(37)14-35(2)3/h5-8,10,12-13H,9,11,14H2,1-4H3,(H,29,38)(H3,30,31,32,33,34)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HZTYDQRUAWIZRE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)