Fontos dokumentumok
RECOMT
Thrombin CleanCleave™ Kit
Szinonimák:
Thrombin Cleavage Kit
About This Item
Javasolt termékek
form
suspension
Minőségi szint
molekulatömeg
37 kDa
technika/technikák
protein purification: suitable
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Fast, efficient cleavage in as little as 2 hours
- Thrombin is covalently bound to agarose for easy removal.
- The robust cleavage reaction is effective at temperatures from 4 °C to 37 °C and over a wide range of pH and ionic strengths.
- Cleave tags even in the presence of 0.1% Triton™, 1 M urea or 5 mM EDTA
- Thrombin-agarose is reusable.
Mennyiség
Jogi információk
Kit Components Only
- Thrombin Cleavage Buffer, 10× 10 mL
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Cikkek
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins bound to GSTrap from Cytiva.
Protocols
This page how to remove GST tags by enzymatic cleavage using Cytiva products.