Fontos dokumentumok
T1978000
Tricaprylin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Glyceryl trioctanoate, 1,2,3-Tricapryloylglycerol, 1,2,3-Trioctanoylglycerol, Glycerol tricaprylate, Glycerol trioctanoate, Glyceryl tricaprylate, Tricaprylin, Trioctanoin
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
tricaprylin
gyártó/kereskedő neve
EDQM
bp
233 °C/1 mmHg (lit.)
sűrűség
0.956 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C27H50O6/c1-4-7-10-13-16-19-25(28)31-22-24(33-27(30)21-18-15-12-9-6-3)23-32-26(29)20-17-14-11-8-5-2/h24H,4-23H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLPFTAMPNXLGLX-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)