Merck
93498
Sigma-Aldrich
Glycerol trivalerate
≥98.0% (GC)
Szinonimák:
1,2,3-Trivalerylglycerol, Trivalerin
Méret kiválasztása
1 G
29 100,00 Ft
29 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 G
29 100,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
[CH3(CH2)3COOCH2]2CHOCO(CH2)3CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
344.44
Beilstein:
1804221
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
29 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.439
sűrűség
1.002 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCC)OC(=O)CCCC
InChI
1S/C18H32O6/c1-4-7-10-16(19)22-13-15(24-18(21)12-9-6-3)14-23-17(20)11-8-5-2/h15H,4-14H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PZJLFHDNXGAZHU-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)