T8931
Thyrotropic hormone from bovine pituitary
Szinonimák:
TSH, Thyroid stimulating hormone, Thyrotropin from bovine pituitary glands
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine pituitary glands
Minőségi szint
form
powder
kiszerelés
vial of 100 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
cow ... TSHB(281552)
human ... TSHR(7253)
Általános leírás
Alkalmazás
- to induce cAMP production in orbital fibroblasts.
- as a component in Dulbecco modified eagle medium (DME) H-21:F-12 media.
- for TSH stimulation test for assessing the thyroid gland function after nonthyroidal illness (NTI) induction.
- for studying the thyrotropin involvement in photoperiodic signal transduction in mice.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3