Fontos dokumentumok
MSST0032
SILu™Lite MAPT Microtubule-associated protein tau-441 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Szinonimák:
Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau (PHF-tau), Pairedhelicalfilament-tau(PHF-tau), Tau-F
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
tag
8-His tagged
V5 tagged
Teszt
≥98% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
≥98% Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
molekulatömeg
calculated mol wt 50 kDa
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
alkalmasság
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... MAPT(4137)
Általános leírás
Immunogén
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)