Fontos dokumentumok
AB9688
Sigma-Aldrich
Anti-Tau phospho Threonine 212 Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
klón:
polyclonal
application:
WB
faj reaktivitás:
human
technika/technikák:
western blot: suitable
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
western blot: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pThr212)
Géninformáció
human ... MAPT(4137)
Alkalmazás
Detect Tau phospho Threonine 212 using this Anti-Tau phospho Threonine 212 Antibody validated for use in WB.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurodegenerative Diseases
Neurofilament & Neuron Metabolism
Jogi információk
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2