05-804
ANTI-TAU (MAPT) Antibody
Upstate, mouse monoclonal, 1E1/A6
Szinonimák:
Anti-Tau antibody
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-Tau (4-repeat isoform RD4) Antibody, clone 1E1/A6, culture supernatant, clone 1E1/A6, Upstate®
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1E1/A6, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, bovine, human, rat
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762) , Mapt(281296)
rat ... Mapt(29477)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
This antibody has been reported by an independent laboratory to detect Tau (4-repeat isoform RD4) in autoclaved paraffin brain sections. (De Silva, R., 2003;Togo, T., 2002)
Differential Detection of Tauopathies: (Togo, T., 2002)
Neuroscience
Kinases & Phosphatases
Neurodegenerative Diseases
Minőség
Western Blot Analysis:
A 1:1,000-1:10,000 dilution of this lot detected Tau (4-repeat isoform RD4) in a rat brain cytosolic fraction.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Frozen at -20°C.
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variabillity in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Analízis megjegyzés
Rat brain cytosolic fraction.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2