SRP0701
TAU-441 (1-421) Protein
recombinant
Bejelentkezésa Szervezeti és Szerződéses árazás megtekintéséhez
Összes fotó(1)
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
70-95% (SDS-PAGE)
Forma
frozen liquid
molekulatömeg
~60 kDa
koncentráció
0.2 μg/μL
elérési szám
P10636-8
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... MAPT(4137)
Alkalmazás
Useful for kinase assay and Western blot.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Recombinant human tag-free Tau-441 (1-421) was expressed in E. coli cells. Tau-441 or Tau-F is a member of the Tau family of proteins which function to stabilize the microtubules by binding to them. Tau proteins are subject to phosphorylation and this phenomenon regulates the association of the Tau protein with the microtubules (1). Deposits of Alzheimer′s disease AD-associated proteins, such as hyperphosphorylated Tau, as well as other shared misfolded proteins, such as, ß-amyloid precursor protein (ßAPP), ubiquitin, and various chaperones and protein kinases are thought to play a pathologic role in the cognitive decline and muscular failure. Malfunctioning of Tau proteins is associated with microtubules disintegration and collapsing of the neuronal transport system (2).
Feloldás
Formulated in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, with 25% glycerol.
Tárolás és stabilitás
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)