Fontos dokumentumok
SRP0697
Sigma-Aldrich
TAU-316 Protein
recombinant
Bejelentkezésa Szervezeti és Szerződéses árazás megtekintéséhez
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.77
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
70-95% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
molekulatömeg
~39 kDa
koncentráció
0.2 μg/μL
elérési szám
P10636-3
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... MAPT(4137)
Alkalmazás
Useful for kinase assay and Western blot.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Recombinant full-length human tag-free Tau-316 was expressed in E. coli cells. Tau-316 encodes the microtubule-associated protein tau (MAPT) whose transcript undergoes complex, regulated alternative splicing, giving rise to several mRNA species. Tau-316 transcripts are differentially expressed in the nervous system, depending on stage of neuronal maturation and neuron type (1). Tau-316 gene mutations have been associated with several neurodegenerative disorders such as Alzheimer′s disease, Pick′s disease, frontotemporal dementia, cortico-basal degeneration and progressive supranuclear palsy (2).
Szekvencia
Full Length
Feloldás
Formulated in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, with 25% glycerol.
Tárolás és stabilitás
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1