Fontos dokumentumok
T6674
Tumor Necrosis Factor-α human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
hTNF-α, TNF-α
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Tumor Necrosis Factor-α human, TNF-α, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥97% (SDS-PAGE)
Forma
powder
hatékonyság
0.02-0.3 ng/mL ED50/EC50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
~17.4 kDa
kiszerelés
pkg of 5x10 μg
pkg of 10 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<1 EU/μg
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... TNF(7124)
Alkalmazás
- to analyze the effects of cytokine TNFα-stressed human neuronal and glial (HNG) cells
- to investigate the molecular mechanisms of TNFα-mediated prolyl-4 hydroxylase α1 (P4Hα1) suppression
- to induce death-receptor-mediated apoptosis in HeLa cells.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
WST-1 assay protocol for cell viability and cytotoxicity measurements with preparation instructions, applications, FAQs, and troubleshooting.
XTT assay protocol for measuring cell viability, proliferation, activation and cytotoxicity. Instructions for XTT reagent preparation and examples of applications.
MTT assay protocol for measuring cell viability, proliferation and cytotoxicity. Instructions for MTT reagent preparation and examples of applications.
MTT vizsgálati protokoll a sejtek életképességének, proliferációjának és citotoxicitásának mérésére. Útmutató az MTT-reagens elkészítéséhez és alkalmazási példák.