Fontos dokumentumok
SML3191
Sigma-Aldrich
Cotrimoxazole
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-Amino-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-benzenesulfonamide mixt. with 5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]-2,4-pyrimidinediamine, TMP/SMX, Trimethoprim/sulfamethoxazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H18N4O3·5C10H11N3O3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1556.71
UNSPSC kód:
12352107
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc4n[o]c(c4)C)c3ccc(cc3)N.Nc1nc(c(cn1)Cc2cc(c(c(c2)OC)OC)OC)N
InChI
1S/C14H18N4O3.C10H11N3O3S/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15;1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18);2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WZRJTRPJURQBRM-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cotrimoxazole is a combination antibiotic consisting of one part trimethoprim to five parts sulfamethoxazole that is used to treat a variety of bacterial infections both Gram-positive and Gram-negative. Sulfamethoxazole inhibits bacterial dihydropteroate synthase while trimethoprim inhibits bacterial dihydrofolate reductase, thereby blocking the synthesis of nucleic acids.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Nathan Ford et al.
Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999), 66(5), 512-521 (2014-05-24)
Cotrimoxazole is widely prescribed to treat a range of infections, and for HIV-infected individuals it is administered as prophylaxis to protect against opportunistic infections. Some reports suggest that fetuses exposed to cotrimoxazole during early pregnancy may have an increased risk