Fontos dokumentumok
Y0000684
Trimethoprim for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Trimethoprim, 2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine, NSC 106568
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
trimethoprim
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C14H18N4O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IEDVJHCEMCRBQM-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)