Fontos dokumentumok
T2815
Transforming Growth Factor-β2 human
≥97% (electrophoresis), recombinant, expressed in NSO cells, powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
hTGF-β2, TGF-β2
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Transforming Growth Factor-β2 human, TGF-β2, recombinant, expressed in NSO cells, powder, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in NSO cells
Teszt
≥97% (electrophoresis)
Forma
powder
hatékonyság
0.04 ng/mL ED50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
25 kDa
kiszerelés
pkg of 10 μg
pkg of 2 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤1 EU/μg
alkalmasság
suitable for
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... TGFB2(7042) , TGFBR2(7048)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)