Fontos dokumentumok
41176
Anti-Rabbit IgG - Atto 633 antibody produced in goat
1 mg/mL IgG
Szinonimák:
Atto 633 [goat-Anti-rabbit IgG]
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
Atto 633 conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
tartalmaz
50% glycerol as stabilizer
faj reaktivitás
rabbit
koncentráció
1 mg/mL IgG
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:200
fluoreszcencia
λex 636 nm; λem 650 nm in PBS
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.
Protocols
Cultivate ReNcell® human neural stem cells in 3D hydrogels for high-throughput screening using the TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate with this protocol.