Fontos dokumentumok
T5910
2,3,5-Triiodobenzoic acid
BioReagent, suitable for plant cell culture, ≥97% (HPLC)
Szinonimák:
TIBA
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
mp
220-222 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(=O)c1cc(I)cc(I)c1I
InChI
1S/C7H3I3O2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMZGFLUUZLELNE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3