Fontos dokumentumok
33371
Naptalam
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
N-(1-Naphthyl)phthalamidic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
185-190 °C
alkalmasság
passes test for identity (NMR)
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1C(=O)Nc2cccc3ccccc23
InChI
1S/C18H13NO3/c20-17(14-9-3-4-10-15(14)18(21)22)19-16-11-5-7-12-6-1-2-8-13(12)16/h1-11H,(H,19,20)(H,21,22)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JXTHEWSKYLZVJC-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?