Fontos dokumentumok
T5425
Transforming Growth Factor-β3 human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
hTGF-β3, TGF-β3
About This Item
Javasolt termékek
product name
Transforming Growth Factor-β3 human, TGF-β3, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, powder, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Teszt
≥97% (SDS-PAGE)
form
powder
hatékonyság
0.01-0.09 ng/mL ED50/EC50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
predicted mol wt ~25 kDa
kiszerelés
pkg of 2 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<0.01 EU/μg
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... TGFB3(7043)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3