Fontos dokumentumok
T5376
Glyceryl triacetate
≥99%
Szinonimák:
1,2,3-Triacetoxypropane, 1,2,3-Triacetylglycerol, Glycerol triacetate, Triacetin
Teszt
≥99%
bp
258-260 °C (lit.)
sűrűség
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
lipidtípus
neutral glycerides
SMILES string
CC(=O)OCC(COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
298.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
148 °C - closed cup