Fontos dokumentumok
91010
Glyceryl tributyrate
puriss., ≥98.5% (GC)
Szinonimák:
1,2,3-Tributyrylglycerol, Glycerol tributyrate, Tributyrin
About This Item
Javasolt termékek
grade
puriss.
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.435
bp
129-131 °C/0.03 mmHg (lit.)
287-288 °C (lit.)
sűrűség
1.032 g/mL at 20 °C (lit.)
1.032 g/mL at 20 °C
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
InChI
1S/C15H26O6/c1-4-7-13(16)19-10-12(21-15(18)9-6-3)11-20-14(17)8-5-2/h12H,4-11H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- A model compound to study transesterification in vegetable oil for the synthesis of biodiesel catalyzed by the metal-loaded MgAl oxides.
- A reactant in the synthesis of methyl butanoate by transesterification with methanol using Li-promoted CaO catalysts.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
345.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
174 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.