Fontos dokumentumok
440337
Tung oil
Szinonimák:
China wood oil
About This Item
Javasolt termékek
leírás
gel time 12 min
Minőségi szint
Forma
liquid
összetétel
ester of eleostearic acid, 80%
esters of linolenic, 9,12-linoleic, oleic, stearic and palmitic acids, 20%
szín
Gardner: ≤12
törésmutató
n20/D 1.52 (lit.)
savszám
≤6.9 mg KOH/g
szappanosítási érték
189‑195 mg KOH/g
sűrűség
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
552.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
289 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?