C4585
Anti-β-Tubulin−Cy3 antibody, Mouse monoclonal
clone TUB 2.1, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-β-Tubulin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
CY3 conjugate
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
TUB 2.1, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 55 kDa
faj reaktivitás
human, rat, frog, moth, mouse, plant, rabbit, chicken, bovine, wheat, sea urchin, hamster
tárolási körülmény
protect from light
technika/technikák
direct immunofluorescence: 1:100 using cultured chicken fibroblasts or BHK cells
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TUBB(203068) , TUBB1(81027) , TUBB1(81027) , TUBB1(81027) , TUBB1(81027) , TUBB2A(7280) , TUBB2A(7280) , TUBB2A(7280) , TUBB2A(7280) , TUBB2C(10383) , TUBB2C(10383) , TUBB2C(10383) , TUBB2C(10383)
mouse ... Tubb1(104068) , Tubb1(104068) , Tubb1(104068) , Tubb1(104068) , Tubb2a(22151) , Tubb2a(22151) , Tubb2a(22151) , Tubb2a(22151) , Tubb2c(227613) , Tubb2c(227613) , Tubb2c(227613) , Tubb2c(227613) , Tubb3(22152)
rat ... Tubb2(29212) , Tubb2(29212) , Tubb2(29212) , Tubb2(29212) , Tubb2c(296554) , Tubb2c(296554) , Tubb2c(296554) , Tubb2c(296554)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- immunohistochemical assays
- immunofluorescence
- western blotting
- immunocytochemistry
- immunoblotting
- immunostaining
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Cikkek
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.