Fontos dokumentumok
T3516
Thioflavin T
Powder
Szinonimák:
Basic Yellow 1, Thioflavine T
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Thioflavin T, used as stain for amyloid
Minőségi szint
Forma
powder
összetétel
Dye content, ≥65%
oldhatóság
methanol: 1 mg/mL
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)-c2sc3cc(C)ccc3[n+]2C
InChI
1S/C17H19N2S.ClH/c1-12-5-10-15-16(11-12)20-17(19(15)4)13-6-8-14(9-7-13)18(2)3;/h5-11H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)