Fontos dokumentumok
72335
9-(2,2-Dicyanovinyl)julolidine
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
Szinonimák:
9-Julolidinylmethylenemalononitrile, DCVJ
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
form
crystals
oldhatóság
DMSO: soluble
chloroform: soluble
fluoreszcencia
λex 433 nm; λem 500 nm in 50 mM Tris pH 8.0; 40% glycerol
alkalmasság
suitable for fluorescence
SMILES string
N#C\C(=C/c1cc2CCCN3CCCc(c1)c23)C#N
InChI
1S/C16H15N3/c17-10-13(11-18)7-12-8-14-3-1-5-19-6-2-4-15(9-12)16(14)19/h7-9H,1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LROAUBRDKLVBCP-UHFFFAOYSA-N
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3