Fontos dokumentumok
T1892
Thioflavine S
Practical grade, powder
Szinonimák:
Direct Yellow 7
About This Item
Javasolt termékek
product name
Thioflavine S, practical grade
grade
practical grade
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
szín
light beige to dark beige, to Dark Brown
oldhatóság
ethanol: water (1:1): 1 mg/mL
λmax
360-380
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
InChI
1S/C17H19N2S.ClH/c1-12-5-10-15-16(11-12)20-17(19(15)4)13-6-8-14(9-7-13)18(2)3;/h5-11H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3