Fontos dokumentumok
596200
Sigma-Aldrich
Thioflavin T
A cell-permeable benzothiazole dye that exhibits enhanced fluorescence upon binding to amyloid fibrils.
Szinonimák:
Thioflavin T, ThT, Thioflavine T, Basic Yellow 1
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H19ClN2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
318.86
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
water: 5 mg/mL
fluoreszcencia
λex ~385 nm (free)
λex ~437 nm
λem ~445 nm (free)
λem ~485 nm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
S1c2c(ccc(c2)C)N(C1=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3)C.[Cl-]
InChI
1S/C17H19N2S.ClH/c1-12-5-10-15-16(11-12)20-17(19(15)4)13-6-8-14(9-7-13)18(2)3;/h5-11H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
A cell-permeable benzothiazole dye that exhibits enhanced fluorescence upon binding to amyloid fibrils. Useful in monitoring stacked β sheet aggregates.
A cell-permeable benzothiazole dye that exhibits enhanced fluorescence upon binding to amyloid fibrils. Useful in monitoring stacked β sheet aggregates. Associates with aggregated fibrils of synthetic β/A4-derived peptides β(1-28) and β(1-40), resulting in a shift in the excitation maximum and an enhanced emission. Excitation max.: ~385 nm (free); ~437 nm (bound); emission max.: ~445 nm (free); ~485 nm (bound).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: yes
Primary Target
Exhibits enhanced fluorescence upon binding to amyloid fibrils
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Tjernberg, L.O., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 12619.
Naiki, H. and Nakakuki, K. 1996. Lab. Invest.74, 374.
LeVine, H. 1993. Protein Sci.2, 404.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3