Fontos dokumentumok
24381C
EX-CELL® CD Insect Cell Medium
Chemically defined, powder, suitable (for insect cell culture)
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
EX-CELL®
form
dry powder
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
alkatrészek
L-glutamine: yes
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Mennyiség
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
See how the Sf9 rhabdovirus-free cell line was developed and how we’ve developed a companion chemically-defined insect cell media for protein and viral expression.
To address scalability challenges of AAV manufacturing, we developed an HEK293 suspension cell line that can be used across many serotypes. Get the data in this article.
Upstream gene therapy optimization maximizes viral vector titers; partner with technology experts for HEK293, HEK293T, and Sf9 cell solutions.
The current status and future manufacturing of AAV-based gene therapies is discussed in this podcast transcript, including how to streamline large-scale manufacturing.
Related Content
Transzfekción alapuló megoldás a vírusvektorok előállítására szuszpenziós sejtvonalat, kémiailag meghatározott közeget és méretarányosan bizonyított teljesítményű eljárást használva.
A transfection-based solution to viral vector production using a suspension cell line, chemically defined medium, and a process with proven performance at scale.