Z675970
Rotating 4-way racks
Large tubes
Szinonimák:
tube rack
About This Item
Javasolt termékek
material
polypropylene
Jellemzők
Holds 10 x 10-13 mL tubes
Holds 10 x 13.5 mm tubes
Holds 2 x 29 mm tubes
Holds 2 x 50 mL tubes
Holds 6 x 15-20 mL tubes
Holds 6 x 16 mm tubes
Holds 8 x 10-15 mL tubes
Holds 8 x 20 mm tubes
Large tubes
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS29040A
méret
224x110x110 mm
Related Categories
Általános leírás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)