Fontos dokumentumok
T1977990
Tricaprin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Glyceryl tridecanoate, 1,2,3-Tricaprinoylglycerol, 1,2,3-Tridecanoylglycerol, Glycerol tricaprate, Glycerol tris(decanoate), Tricaprin, Tridecanoin
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
tricaprin
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C33H62O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-31(34)37-28-30(39-33(36)27-24-21-18-15-12-9-6-3)29-38-32(35)26-23-20-17-14-11-8-5-2/h30H,4-29H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LADGBHLMCUINGV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)