Fontos dokumentumok
T3882
Glyceryl tritridecanoate
≥99%
Szinonimák:
TG(13:0/13:0/13:0), 1,2,3-Tritridecanoylglycerol, Tritridecanoin (C13:0)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
powder
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
neutral glycerides
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C42H80O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-40(43)46-37-39(48-42(45)36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)38-47-41(44)35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h39H,4-38H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UDXANBFMQUOKTQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)