Fontos dokumentumok
D2135
1,2-Dipalmitoyl-rac-glycerol
≥99%
Szinonimák:
(±)-1,2-Dipalmitin, 1,2-Dihexadecanoyl-rac-glycerol, rac-Glycerol 1,2-dipalmitate, DL-1,2-Dipalmitin, DG(16:0/16:0/0:0)[rac], Hexadecanoic acid 1,1′-[1-(hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl] ester
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
powder
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
neutral glycerides
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-32-33(31-36)40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33,36H,3-32H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JEJLGIQLPYYGEE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)