Fontos dokumentumok
P4871
Anti-Purinergic Receptor P2Y12 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti-ADPG-R, Anti-BDPLT8, Anti-HORK3, Anti-P2T(AC), Anti-P2Y(12)R, Anti-P2Y(AC), Anti-P2Y(ADP), Anti-P2Y(cyc), Anti-P2Y12
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
lyophilized powder
faj reaktivitás
human, mouse, rat
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable using mouse brain sections
western blot: 1:200 using rat brain membranes or human platelets
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... P2RY12(64805)
mouse ... P2ry12(70839)
rat ... P2ry12(64803)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás