T1287
Tetramethylrhodamine isothiocyanate–Dextran
average mol wt 155,000
Szinonimák:
TRITC-Dextran
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Forma
powder
molekulatömeg
average mol wt 155,000
a címkézés mértéke
~1 TRITC per 100 glucose residues
szín
purple to pink
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- as fluorescent dyes
- to test a range of molecule sizes in dextran transport assays
- to label blood plasma in order to visualize the vasculature
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.