52194
Tetramethylrhodamine isothiocyanate–Dextran
average mol wt 500,000
Szinonimák:
TRITC Dextran, TRITC-Dextran 500, TRITC-Dextran
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
form
powder or crystals
molekulatömeg
average mol wt 500,000
a címkézés mértéke
0.001-0.008 mol/mol TRITC glucose
fluoreszcencia
λex 550 nm; λem 575 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
alkalmazás(ok)
cell analysis
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.