46945
Fluorescein isothiocyanate–dextran
average mol wt 70,000, (FITC:Glucose = 1:250)
Szinonimák:
FITC-Dextran 70, FITC–Dextran
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
form
powder
molekulatömeg
average mol wt 70,000
összetétel
(FITC:Glucose = 1:250)
a címkézés mértéke
~0.004 mol/mol FITC glucose
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL, hazy, orange to very deep orange
fluoreszcencia
λex 492 nm; λem 518 nm in ethanol
alkalmazás(ok)
cell analysis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3