69658
Fluorescein isothiocyanate–dextran
average mol wt 150,000
Szinonimák:
FITC–Dextran 150, FITC–Dextran
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
form
powder or crystals
molekulatömeg
average mol wt 150,000
a címkézés mértéke
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
fluoreszcencia
λex 493 nm; λem 520 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
alkalmazás(ok)
cell analysis
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.