Fontos dokumentumok
42632
Carvacrol
analytical standard
Szinonimák:
5-Isopropyl-2-methylphenol
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.522 (lit.)
n20/D 1.524
bp
236-237 °C (lit.)
mp
3-4 °C (lit.)
sűrűség
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)c1ccc(C)c(O)c1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4-7,11H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RECUKUPTGUEGMW-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>212.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 100 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?