Merck
491616
Sigma-Aldrich
5-Fluorouracil-15N2
98 atom % 15N
Szinonimák:
5-fluoro-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione-1,3-15N2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H3F15N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
132.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % 15N
Minőségi szint
mp
282-286 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
FC1=C[15NH]C(=O)[15NH]C1=O
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)/i6+1,7+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GHASVSINZRGABV-AKZCFXPHSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Karen Rossmassler et al.
Biodegradation, 30(2-3), 127-145 (2019-03-02)
Knowledge of the conditions that promote the growth and activity of pharmaceutical and personal care product (PPCP)-degrading microorganisms within mixed microbial systems are needed to shape microbiomes in biotreatment reactors and manage process performance. Available carbon sources influence microbial community