Fontos dokumentumok
90210
D-(+)-Trehalose dihydrate
suitable for microbiology, ≥99.0%, composed of two α-glucose units that is used as a protectant, stabilizer and to support proper folding
Szinonimák:
Trehalose dihydrate, a-d-glucopyranosyl-a-d-glucopyranoside, α,α-Trehalose, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside
Teszt
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
form
powder
optikai aktivitás
[α]20/D +176 to +186°, c = 2% in H2O
molekulatömeg
378.33 g/mol
szennyeződések
≤0.1% glucose
izzítási maradék
≤0.1% (as SO4)
oldhatóság
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
alkalmazás(ok)
microbiology
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.