Fontos dokumentumok
92961
Trehalose Disks
suitable for microbiology, Sterile filter paper discs impregnated with trehalose
Szinonimák:
Carbohydrate discs
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
sterilitás
sterile
termékcsalád
BioChemika
form
disc
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
kiszerelés
pkg of 10 × 25 discs
technika/technikák
microbe id | utilization test: suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Citrobacter spp.
Enterobacter spp.
Escherichia coli
Klebsiella spp.
Proteus spp.
Salmonella spp.
Serratia spp.
Shigella spp.
bacteria
Általános leírás
Alkalmazás
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Salmonella, with 2,300+ serotypes, causes half of food-borne illnesses, often from dairy, poultry, and eggs.