Fontos dokumentumok
SRP3186
Human Vitronectin
recombinant, expressed in HEK 293 cells, powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
Epiboin, S-Protein, Serum-spreading factor, V75, VTN
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Vitronectin human, recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Teszt
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized
hatékonyság
≤0.5 μg/mL EC50
molekulatömeg
52.2 kDa (calculated)
kiszerelés
pkg of 250 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
szín
white
oldhatóság
water: soluble
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... VTN(7448)
Általános leírás
Recombinant human Vitronectin is a protein consisting of 459 amino acids. It exists in two forms: a single chain and a clipped form consisting of two chains held together by disulfide bonds resulting from an endogenous cleavage. Recombinant vitronectin can function as a chemically defined matrix component in human embryonic stem cell renewal media.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Human-derived vitronectin
- Produced through recombinant expression in HEK 293 cells
- Low endotoxin levels
Szekvencia
Fizikai forma
Feloldás
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Vitronectin can support cell adhesion through binding to various integrins and other proteoglycans. This protocol is for coating a 96-well plate and other surfaces.
Related Content
Defined culture conditions. Consistent growth of human cancer cell lines in PromoCell’s serum-free/xeno-free Cancer Cell Line Media-XF. Explore over 350 PromoCell products on Sigma.com