SRP0235
PI3 kinase [p110a(H1047R)/p85a] Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥60% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
PIK3CA, Phosphoinositide-3-kinase, catalytic α, PtdIns-3-kinase p110
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in baculovirus infected insect cells
Teszt
≥60% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
specifikus aktivitás
≥1770 pmol/min-μg
molekulatömeg
129 kDa (p110α)
88 kDa (p85α)
kiszerelés
pkg of 20 μg
koncentráció
0.38 mg/mL
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... PIK3CA(5290)
Általános leírás
Alkalmazás
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2