Fontos dokumentumok
L6274
Laminin from human placenta
liquid, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
Cell culture grade laminin, Human Laminin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human placenta
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Forma
liquid
koncentráció
0.5 mg/mL in Tris-buffered saline
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
felület bevonatolás
1‑2 μg/cm2
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... LAMB1(3912)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Komponensek
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Protocols
Coating surfaces with laminin for culturing cells requires specific conditions for optimal results. Protocols for coating coverslips to culture neurospheres and general cell culture are included.