MABS1304
Anti-ATP Synthase subunit β Antibody, clone 11/21-7-A8
clone 11/21-7-A8, from mouse
Szinonimák:
ATP synthase subunit beta, mitochondrial, ATP Synthase subunit β, beta-F1-ATPase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
11/21-7-A8, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse, rat
technika/technikák
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ATP5B(506)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
ELISA Analysis: A representative lot detected His-tagged full-length human ATP Synthase subunit β (beta-F1-ATPase) recombinant protein by direct ELISA (Acebo, P., et al (2009). Transl Oncol. 2(3):138-145).
Dot Blot Analysis: A representative lot detected ATP Synthase subunit β (beta-F1-ATPase) by Dot blot using His-tagged full-length human beta-F1-ATPase recombinant protein or HepG2 lysate (Acebo, P., et al (2009). Transl Oncol. 2(3):138-145).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ATP Synthase subunit β (beta-F1-ATPase) in human hepatoma HepG2, murine hepatoma Hepa 1-6, and normal rat liver epithelial C9 (Clone 9) cells.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ATP Synthase subunit β (beta-F1-ATPase) expression in various cancer patients tissues (Acebo, P., et al (2009). Transl Oncol. 2(3):138-145).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ATP Synthase subunit β (beta-F1-ATPase) downregulation in HCT116 human colon cancer cells in response to AMPK pathway activation upon oligomycin or AICAR treatment (Martinez-Reyes, J., et al. (2012). Biochem J. 444(2):249-259).
Signaling
Developmental Signaling
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ATP Synthase subunit β in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1